Learn More
Bel Art™ Desecadoras de vacío de diseño compacto SP Scienceware™
Descripción
Includes
Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
- Las unidades resistentes y a prueba de rotura proporcionan almacenamiento en seco y protección para los productos sensibles
- Más ligero y menos costoso que los modelos de vidrio de tamaño similar; no se agrieta como el vidrio
- Mantenga el vacío completo (29,9 in Hg) a temperatura ambiente durante 24 horas
- La llave de paso de polipropileno cónico con tapón de PTFE es compatible con tubos con un diámetro interno de 6,35 a 9,5 mm (de 1/4 a 3/8 in) y permite una entrada controlada del aire, lo que evita turbulencias innecesarias
- La junta tórica de neopreno garantiza un sellado hermético de hasta 0°C sin necesidad de grasa (el anillo no se dañará si se usa grasa)
- La parte superior de policarbonato transparente Flat Dome con un gran mango acanalado maximiza el espacio interior y proporciona un promedio de volumen interior superior del 13 % en comparación con las cúpulas hemisféricas estándar
- Todos los modelos incluyen una placa perforada de 0,32 cm de grosor; se puede colocar un desecante desechable o reutilizable sobre dicha placa o bajo ella
- Los modelos con fondo de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde más ángulos
- Los modelos con fondo de polipropileno blanco son compatibles con crisoles incandescentes en placas de desecador cerámico de alto calor Minerit HD (disponibles por separado, serie F42038)
- Los modelos con fondos de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde más ángulos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador para vacío |
| Incluye | Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras perforada de polipropileno de 0,32 cm de grosor, llave de paso de polipropileno cónica con tapón de PTFE y asa roja, parte superior de policarbonato transparente abovedada con pomo grande acanalado |
| Altura (métrico) | 20,6 cm |
| Altura (imperial) | 8,11 in |
| Diámetro interior (imperial) | 5,78 in |
| Diámetro de la brida exterior (imperial) | 6,75 in |
| Diámetro de la placa (imperial) | 5,5 in |
| Diámetro de la brida exterior (métrico) | 17,1 cm |
| Mostrar más |