Learn More
Bel-Art™ Minicabina de desecador SP Scienceware™ Secador™
Código de producto. 11862742
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11862742 Transparente 1 PCS
1 options
Código de producto. 11862742 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F420751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    169.86€ / paquete de 1
    Ahorro 223.14€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad en un tamaño compacto. La minicabina de desecadores Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ es una excelente elección cuando el espacio de la mesa de trabajo es limitado.
Garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad en un tamaño que ahorra espacio. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ El Mini Desecador es una gran opción cuando el espacio en la mesa es limitado.
  • La puerta grande basculante maximiza el acceso al espacio interior; incluye un diseño de sellado patentado, cierres con pestañas y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos a prueba de manipulaciones; se abre de derecha a izquierda.
  • Higrómetro de dial fácil de ver situado en la puerta delantera
  • Poliestireno transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F42048-0065, F42048-0100 o F42046-0000
  • Kit disponible para montaje en la parte inferior de un estante (F42075-0201)
  • Dimensiones totales: 33,8 x 25,4 x 21,6 cm (an. x p. x al.)
  • Volumen interno: 0,3 pies cúb.
El poliestireno no bloquea la luz UV: para la protección UV, seleccione un modelo Secador 1.0 o superior
Especificaciones
Color Transparente
Modelo de cabina Carga frontal
Material Cabina de poliestireno, puerta de copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Con cierre, basculante
Para utilizar con (aplicación) Para sustancias y objetos pequeños sensibles a la humedad
Incluye 2 asas bloqueables con candado o cierre a prueba de alteraciones, higrómetro de marcado montado en puerta
Volumen (imperial) 0,35 pies cúb.
Anchura (imperial) 13,3 in
Anchura de la puerta (imperial) 9,3 in
Anchura (métrico) 33,8 cm
Anchura de la puerta (métrico) 23,6 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura de la abertura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Fondo (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 25,4 cm