Learn More
Bel-Art™ Bastidores para embudos de separación rotatorios
Código de producto. 11765074
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11765074 6 cada uno
1 options
Código de producto. 11765074 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H189640000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    194.03€ / paquete de 1
    Ahorro 33.97€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Consta de una base rectangular, columna de rosca y un disco de soporte que se mantiene fijo mediante una abrazadera de tornillo
  • El disco de soporte es totalmente ajustable hasta 21 in.
  • Los orificios de soporte para embudos son de tipo frontal abierto para facilitar la extracción y colocación de embudos de separación
  • Incluye 18 clips de inserción que se utilizan para acomodar embudos de separación  de diferentes tamaños con una capacidad de 500 ml a 1000 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Embudo (500 a 1000 mL)
Material Acero
Posiciones 6
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Embudos de separación
Tamaño 350 x 530 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 × 21 × 21 pulg (53,34 × 53,34 × 53 cm)
Longitud (métrico) 53,34 cm
Longitud (imperial) 21 pulg
Anchura (imperial) 21 pulg
Altura (imperial) 21 pulg
Incluye Base, montantes, bastidores, clips de inserción
Tipo de producto Rack de embudos
Altura (métrico) 53 cm
Anchura (métrico) 53,34 cm