Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Bel-Art™ Derecho a saber Safety-Vented Frascos de lavado, etiquetado GHS
Bel-Art™ Derecho a saber Safety-Vented Frascos de lavado, etiquetado GHS
Código de producto. 15579981
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetato de etilo
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Diclorometano
Etanol
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
Solución salina isotónica
Tolueno
Varios
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
22 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15579981 | 500 ml | Hipoclorito de sodio (lejía) | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15579971 | 500 ml | Acetona | Rojo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15539981 | 500 ml | Aceite de máquina | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15599971 | 500 ml | Agua desionizada | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15519981 | 500 ml | Acetato de etilo | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15589981 | 500 ml | Tolueno | Rojo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15589971 | 500 ml | Diclorometano | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15509981 | 500 ml | Agua destilada | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15529981 | 500 ml | Isopropanol | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15569981 | 500 ml | Solución salina isotónica | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15549981 | 500 ml | Metanol | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15599981 | 500 ml | Agua | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15509991 | 500 ml | Etanol | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15519991 | 500 ml | Varios | Varios | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15559981 | 500 ml | Metiletilcetona | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15559991 | 1000 ml | Metanol | Verde | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15529991 | 1000 ml | Acetona | Rojo | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15549991 | 1000 ml | Isopropanol | Amarillo | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15539991 | 1000 ml | Agua destilada | Azul | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15579991 | 1000 ml | Etanol | Natural | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15589991 | 1000 ml | Varios | Varios | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15569991 | 1000 ml | Hipoclorito de sodio (lejía) | Amarillo | 2/paq. | paquete de 2 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Product Code.
15579981
missing translation for 'mfr'
Bel-Art™
missing translation for 'supplierNo'
F124160015
Description
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
- Boca ancha 53 mm (2 in) para rellenar fácilmente
- Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
- Preimpreso con nombre químico y fórmula, pictograma SGA y palabra de advertencia, Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA ) Sección 704 Diamante de cuatro colores, riesgos para la salud, número del Sistema Abstracto Químico (CAS) y ropa y equipo de protección sugeridos
- Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
- Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
- El surtido es de 4 por bolsa e incluye uno de cada uno: acetona, isopropanol, blanqueador y etanol.
- El de hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para su protección frente a la luz de 230 a 450 nm
- Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) y requisitos HazCom 2012 de OSHA en lo que respecta a –las etiquetas en el lugar de trabajo
Specifications
Specifications
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Amarillo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 4/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | ancho, de rosca |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo de producto | Botella de lavado con ventilación de seguridad |
| Chemical Label | Hipoclorito de sodio (lejía) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Show More Show Less |