Learn More
Bel-Art™ Derecho a saber Safety-Vented Frascos de lavado, etiquetado GHS
Código de producto. 15509991
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetato de etilo
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Diclorometano
Etanol
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
Solución salina isotónica
Tolueno
Varios
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Color Cantidad Tamaño de la unidad
15509991 500 ml Etanol Natural 4/paq. paquete de 4
15579971 500 ml Acetona Rojo 4/paq. paquete de 4
15539981 500 ml Aceite de máquina Natural 4/paq. paquete de 4
15599971 500 ml Agua desionizada Azul 4/paq. paquete de 4
15519981 500 ml Acetato de etilo Verde 4/paq. paquete de 4
15589981 500 ml Tolueno Rojo 4/paq. paquete de 4
15589971 500 ml Diclorometano Amarillo 4/paq. paquete de 4
15509981 500 ml Agua destilada Azul 4/paq. paquete de 4
15529981 500 ml Isopropanol Amarillo 4/paq. paquete de 4
15569981 500 ml Solución salina isotónica Natural 4/paq. paquete de 4
15549981 500 ml Metanol Verde 4/paq. paquete de 4
15579981 500 ml Hipoclorito de sodio (lejía) Amarillo 4/paq. paquete de 4
15599981 500 ml Agua Azul 4/paq. paquete de 4
15519991 500 ml Varios Varios 4/paq. paquete de 4
15559981 500 ml Metiletilcetona Verde 4/paq. paquete de 4
15559991 1000 ml Metanol Verde 2/paq. paquete de 2
15529991 1000 ml Acetona Rojo 2/paq. paquete de 2
15549991 1000 ml Isopropanol Amarillo 2/paq. paquete de 2
15539991 1000 ml Agua destilada Azul 2/paq. paquete de 2
15579991 1000 ml Etanol Natural 2/paq. paquete de 2
15589991 1000 ml Varios Varios 4/paq. paquete de 4
15569991 1000 ml Hipoclorito de sodio (lejía) Amarillo 2/paq. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 15509991 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F124160019
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La válvula especialmente diseñada evita la acumulación de presión, lo que elimina goteos de productos químicos potencialmente peligrosos. Permite dispensar el frasco lavador en posición vertical o invertida.
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
  • Boca ancha 53 mm (2 in) para rellenar fácilmente
  • Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
  • Preimpreso con nombre químico y fórmula, pictograma SGA y palabra de advertencia, Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA ) Sección 704 Diamante de cuatro colores, riesgos para la salud, número del Sistema Abstracto Químico (CAS) y ropa y equipo de protección sugeridos
  • Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
  • Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
  • El surtido es de 4 por bolsa e incluye uno de cada uno: acetona, isopropanol, blanqueador y etanol.
  • El de hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para su protección frente a la luz de 230 a 450 nm
  • Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) y requisitos HazCom 2012 de OSHA en lo que respecta a –las etiquetas en el lugar de trabajo
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Material LDPE
Cantidad 4/paq.
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca ancho, de rosca
Chemical Label Etanol
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Botella de lavado con ventilación de seguridad