Learn More
Bel-Art™ Puntos de radiación
Código de producto. 10150531
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10150531 Amarillo paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10150531 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133590000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.30€
    47.69€ / paquete de 1000
    Ahorro 11.61€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los puntos adhesivos se adhieren a plásticos y vidrios para identificar material de laboratorio de alta temperatura.
  • Impresión de símbolos de radiación sobre un fondo amarillo
  • Codificación por colores conforme a las normativas de la Agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense (OSHA)
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Tipo de adhesivo Despegar y pegar
Color Amarillo
Pantalla Riesgo de manipulación manual
Acabado Semisatinado
Formato Rollo
Material Papel cuché
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta de puntos
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para identificar tubos radioactivos
Cantidad 12/caja
Tamaño 0,25 in (6,35 mm) de diámetro.
Dimensiones (L x An) 0,25 x 0,25 in
Longitud (imperial) 0,25 in
Anchura (imperial) 0,25 in
Anchura (métrico) 6.25 mm
Diámetro (imperial) 0,25 in
Diámetro (métrico) 0,63 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.