Learn More
Bel-Art™ Soporte de drenaje SP Scienceware™ Poxygrid™
Descripción
Incluye tres filas de soportes de horquilla con revestimiento de epoxi (14 en total) para sujetar instrumental de laboratorio con cuellos de 18 mm o más de diámetro interior.
- La fila superior tiene 12 patillas de 10,2 cm (4 pulgadas) de longitud para adaptarse a los artículos más pequeños
- Una bandeja de poliestireno recoge agua conforme se drena el instrumental de laboratorio
- Patas con punta de caucho antideslizantes que ofrecen un uso antiadherente sobre la mesa, o soporte que se puede montar en pared con asas de alambre en la parte trasera
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Instrumental de laboratorio de vidrio |
| Material | Poliestireno |
| Posiciones | 26 |
| Forma | Triángulo |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumental de laboratorio de vidrio |
| Tamaño | 430 x 170 x 480 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?