Learn More
Bel Art™ Gradillas para placas Petri/placas de contacto SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. 13475389
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
10
30
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
13475389 30 cada uno
13415399 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13475389 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189790002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.95€
    60.19€ / paquete de 1
    Ahorro 13.76€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un transporte, una incubación y un almacenamiento seguros de las placas de contacto y una cómoda organización
  • La gradilla de alambre de acero con revestimiento de epoxi azul duradero admite placas de contacto con tapas de 72 mm de diámetro máximo
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Adecuadas para modelos RODAC™ y BD™
  • El tamaño compacto maximiza el espacio de la incubadora
  • Las gradillas son esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Petri Dishes
Material Cable de acero
Posiciones 30
Forma Cylindrical
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de contacto con tapas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,62 x 3,25 x 5,5 pulg (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Longitud (métrico) 24,6 cm
Longitud (imperial) 9,62 in
Anchura (imperial) 3,25 in
Altura (imperial) 5,5 in
Incluye Rack Only
Tipo de producto Petri Dish Rack
Diámetro interior (métrico) 72 mm
Altura (métrico) 14 cm
matriz, red, conjunto 1 x 3
Anchura (métrico) 8,2 cm