Learn More
Bel-Art™ Gradilla de frascos de centrífuga SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. 13409859
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos de centrífuga (250 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
13409859 Tubos de centrífuga (250 ml) cada uno
1 options
Código de producto. 13409859 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F198560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.45€
    32.09€ / paquete de 1
    Ahorro 5.36€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con tubos de centrífuga de 250 ml de fondo redondo o cónico
Compatible con tubos de centrífuga de 250 ml de fondo redondo o cónico
  • Capacidad para seis tubos con un diámetro de 60 mm para el almacenamiento o transporte
  • Usar con tubos Falcon™, Nalge™, Corning™, Kimble™
  • Construido de alambre de acero azul recubierto de epoxi
  • Esterilizable en autoclave a 121°C
Información de órdenes
Dimensiones (An x P x Al): 14 x 21 x 10 cm (5,3 x 8,2 x 4 in)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos de centrífuga (250 ml)
Material Cable de acero
Posiciones 6
Forma Redondeado; cuadrado
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,18 x 5,31 x 4 pulg (20,8 x 13,5 x 10,2cm)
Longitud (métrico) 20,8 cm
Longitud (imperial) 8,18 in
Anchura (imperial) 5,31 in
Altura (imperial) 4 pulg
Tipo de producto Gradilla, frasco
Diámetro interior (métrico) 60 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 10,2 cm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 13,5 cm