Learn More
Bel-Art™ Soporte de sobremesa para bolsas de riesgo biológico
Código de producto. 15220828
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de soporte para bolsas de riesgo biológico
Tapa para soporte para bolsas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15220828 Kit de soporte para bolsas de riesgo biológico 1 set
13472509 Tapa para soporte para bolsas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15220828 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131930500
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cubierta, soporte para bolsa y 100 bolsas de riesgo biológico de sobremesa, fabricados con polietileno de alto peso molecular y alta densidad (HMHD) e impresos con el símbolo de riesgo biológico y parche indicador de esterilización que se oscurece cuando
Este sistema de eliminación de sobremesa, económico y práctico, es perfecto para recoger puntas de pipetas, tubos de microcentrífugas, etc. durante el uso diario.
  • Marco de alambre de acero rectangular para sostener una bolsa de polietileno de dimensiones 8,5 x 11 in. (22 x 28 cm)
  • Disponible con capa de epoxi en color naranja
  • Incluye una cubierta de plástico de polipropileno de ajuste a presión para mantener la bolsa de forma segura en su posición
  • Reutilizable, y puede limpiarse a mano o en un lavavajillas
  • Esterilizable en autoclave
  • También se utiliza con Clavies Bolsas autoclavables H13182-0812
Compliance
Cuando se utiliza con una tapa cumple con el estándar 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii) (A), que requiere que los recipientes usados para almacenar, transportar o enviar residuos de riesgo biológico tengan tapa.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rosa
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para recoger puntas de pipetas, tubos de microcentrífugas, etc. durante el uso diario
Para utilizar con (equipo) Bolsas esterilizables en autoclave para riesgos biológicos Clavies™ de 22 x 28 cm 01-828A, 01-828-031, 01-830A, 01-826-1, 01-827A, 01-829A, 815-1 (01-815-6)
Incluye Kit completo: Soporte de bolsa, cubierta y bolsas (100 paq.)
Material Polipropileno
Anchura (imperial) 5 in
Tipo de producto Kit de soporte para bolsas de riesgo biológico
Anchura (métrico) 12.7 cm