Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Gradillas para tubos de centrífuga de 50 ml
Código de producto. 12388169
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
8
16
36
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,87 x 3,18 x 3,62 pulg (14,9 x 8 x 9,2cm)
5,87 x 6,12 x 3,62 pulg (14,9 x 15,6 x 9,2cm)
9 x 8,87 x 3,5 pulg (22,9 x 22,3 x 8,9cm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 pulg (22,9 x 22,3 x 8,9cm) cada uno
11372204 8 5,87 x 3,18 x 3,62 pulg (14,9 x 8 x 9,2cm) cada uno
11382204 16 5,87 x 6,12 x 3,62 pulg (14,9 x 15,6 x 9,2cm) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12388169 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187940002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    82.03€ / paquete de 1
    Ahorro 70.97€
    46% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Organice tubos para almacenamiento y procesamiento.
  • El revestimiento de epoxi con curado térmico no se ve afectado por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
  • Rango de temperatura: -223° a °121 C (-369° hasta 250 °F)
  • Admite tubos de centrífuga de plástico de 50 ml en pocillos individuales, cada uno de 30 mm cuadrados.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (50 mL)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 36
Forma Cuadrado
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubo para centrífuga
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9 x 8,87 x 3,5 pulg (22,9 x 22,3 x 8,9cm)
Longitud (métrico) 22,9 cm
Longitud (imperial) 9 in
Anchura (imperial) 8,87 in
Altura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 8,9 cm
matriz, red, conjunto 6 x 6
Anchura (métrico) 22,3 cm