Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Gradillas para tubos de centrífuga de 50 ml
Código de producto. 11372204
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
8
16
36
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,87 x 3,18 x 3,62 pulg (14,9 x 8 x 9,2cm)
5,87 x 6,12 x 3,62 pulg (14,9 x 15,6 x 9,2cm)
9 x 8,87 x 3,5 pulg (22,9 x 22,3 x 8,9cm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11372204 8 5,87 x 3,18 x 3,62 pulg (14,9 x 8 x 9,2cm) cada uno
11382204 16 5,87 x 6,12 x 3,62 pulg (14,9 x 15,6 x 9,2cm) 1 PCS
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 pulg (22,9 x 22,3 x 8,9cm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372204 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187940000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Organice tubos para almacenamiento y procesamiento.
  • El revestimiento de epoxi con curado térmico no se ve afectado por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
  • Rango de temperatura: -223° a °121 C (-369° hasta 250 °F)
  • Admite tubos de centrífuga de plástico de 50 ml en pocillos individuales, cada uno de 30 mm cuadrados.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (50 mL)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 8
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,87 x 3,18 x 3,62 pulg (14,9 x 8 x 9,2cm)
Longitud (métrico) 14,9 cm
Longitud (imperial) 5,87 in
Anchura (imperial) 3,18 in
Altura (imperial) 3,62 in
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 9,2 cm
matriz, red, conjunto 2 x 4
Anchura (métrico) 8 cm