Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos de centrífuga SA Poxygrid
Código de producto. 11755234
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos (500 ml)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11755234 Tubos (500 ml) 1 PCS
1 options
Código de producto. 11755234 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F198560500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.75€
    40.11€ / paquete de 1
    Ahorro 37.64€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujeta tubos que no se pueden mantener en posición vertical por sí mismos. La gradilla de tubos para centrífugas Bel Art™ SA Poxygrid permite el transporte y almacenamiento cómodos de hasta cuatro tubos para centrífugas con fondo cónico de 500 ml.
Sujeta tubos que no se pueden mantener en posición vertical por sí mismos. La gradilla de tubo para centrífuga Bel Art™ SA Poxygrid permite el transporte y almacenamiento cómodos de hasta cuatro tubos de centrífuga con fondo cónico de 500 ml.
  • El revestimiento de epoxi con curado térmico no se ve afectado por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Intervalo de temperatura: -223°C (-369 º F) a 121°C (250°F)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blue
Admite Tubos (500 ml)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 4
Forma Square
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos cónicos para centrífuga
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8 x 8 x 3 pulg (20,3 x 20,3 x 7,6 cm)
Longitud (métrico) 20,3 cm
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 3 pulg
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga
Diámetro interior (métrico) 95 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 7,6 cm
matriz, red, conjunto 1 x 4
Anchura (métrico) 20,3 cm