Learn More
Bel-Art™ Mini gradilla de placa de Petri de 100 ml SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. 11382194
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11382194 6 cada uno
1 options
Código de producto. 11382194 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F189790006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.10€
    25.12€ / paquete de 1
    Ahorro 10.98€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice y sujete de forma segura seis placas de Petri de 100 mm con tapas. La minigradilla de placa de Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ de 100 ml mantiene las mesas de trabajo limpias y organizadas.
Organice y sujete de forma segura seis placas de Petri de 100 mm con tapas. La minigradilla de placa de Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ de 100 ml mantiene las mesas de trabajo limpias y organizadas.
  • Capacidad para seis placas de Petri de 100 mm con tapas
  • Ideal para el transporte de laboratorio y la incubación de placas
  • El cable de acero con revestimiento de epoxi es resistente a productos químicos y a la corrosión y es esterilizable en autoclave con vapor de 121°C (250°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tapas y placas de Petri de 100 mm
Material Cable de acero
Posiciones 6
Forma Cilíndrico
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 × 8,5 × 12 cm (5,25 × 3,25 × 4,75 pulgadas)
Longitud (métrico) 13 cm
Longitud (imperial) 5,25 in
Anchura (imperial) 3,25 in
Altura (imperial) 4,75 in
Tipo de producto Gradillas para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 12 cm
matriz, red, conjunto 1 x 6
Anchura (métrico) 8,5 cm