Learn More
Bel Art™ Bandejas esterilizadoras de polipropileno
Código de producto. 11752555
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
13 L
18 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11752555 13 L cada uno
11745074 5 L 1 PCS
11762555 18 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11752555 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor H162620000
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas de plástico de polipropileno a prueba de corrosión tienen esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y lados lisos y cónicos para apilar.
Las bandejas de plástico de polipropileno a prueba de corrosión tienen esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y lados lisos y cónicos para apilar.
  • Ideal para esterilizar instrumentos, frascos que contienen agar, agua desionizada, solución salina y otros reactivos, y para limpiar de forma segura el instrumental de vidrio en los fregaderos
  • Las bandejas son esterilizables en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F).
  • Las cubiertas se venden por separado
Order Info
Las cubiertas se venden por separado.
Specifications
Capacidad (métrico) 13 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19 x 10,5 x 5 pulg (48,3 x 26,7 x 12,7 cm)
Color Blanco
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (métrico) 48,3 cm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de esterilización
Anchura (métrico) 26,7 cm
Para utilizar con Se adapta a la cubierta para bandeja de 13 l, Fabr. de cat.: H162610000
Longitud (imperial) 19 in
Altura (imperial) 5 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 10,5 in
Capacidad (imperial) 3,4 gal