Learn More
Bel-Art™ Jarras graduadas de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12362068 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12362068 5000 ml cada uno
12312068 250 ml cada uno
12322068 500 ml cada uno
12332068 1000 ml cada uno
12342068 2000 ml cada uno
12352068 3000 ml cada uno
15590986 10 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12362068 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F289940000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Construidos en polipropileno translúcido, ideales para uso general en laboratorio, ofrecen picos bien diseñados y asas grandes.
  • Graduaciones métricas impresas en la pared exterior
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
  • Asa bien equilibrada para vertido controlado
  • Los modelos de 5000 ml (5 l) y 10 000 ml (10 l) cuentan con un mango moldeado actualizado para un agarre más seguro y una ranura para la mano rediseñada en la base para levantarlo fácilmente.
Especificaciones
Diámetro del área superior (imperial) 7,4 in
Diámetro del área superior (métrico) 18,7 cm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para un vertido controlado, resistencia a productos químicos, a prueba de roturas
Altura (imperial) 10,8 in
Altura (métrico) 27,5 cm
Incrementos 100 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 250 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 121 °C
Tipo Jarra con boquilla de vertido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated Sí
Scale Molded Graduations
Modelo Griffin, Low Form