Learn More
Bel-Art™ Tarro de tinción Coplin de polipropileno SP Scienceware™
Product Code. 10082844
Change view
Click to view available options
Número de portaobjetos:
10
Unit Size:
cada uno
Product Code. Número de portaobjetos Unit Size
10082844 10 cada uno
1 options
Product Code. 10082844 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F442081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.55€
    9.92€ / paquete de 1
    Ahorro 32.63€
    76% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Mejora el clásico diseño cuadrado cónico con una abertura más grande para facilitar la colocación y extracción de portaobjetos. El tarro de tinción Coplin de polipropileno Bel Art™ SP Scienceware™ facilita el trabajo con portaobjetos.
    • Cinco ranuras internas con capacidad para 10 portaobjetos estándar de 25 x 75 mm apoyados entre sí
    • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 ºC
    • Tapón plano
    • Borde estriado de fácil agarre
    • Rosca profunda
    • Anillo de sellado para evitar fugas
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 322 cm3
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Tarro de tinción
Cantidad Unidad
Número de portaobjetos 10
Altura (métrico) 11,4 cm
Altura (imperial) 4,5 in
Diámetro (imperial) 2,375 in
Diámetro (métrico) 59,7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen