Learn More
Bel-Art™ Gradilla de soporte para pipeta SP Scienceware™
Descripción
El soporte robusto alberga 50 pipetas en una disposición vertical de 5 x 10 para un almacenamiento seguro y cómodo
- Las plataformas superior e intermedia tienen orificios de 16 mm de diámetro; los orificios de la plataforma inferior son cónicos con diámetro de 16 mm a 6mm para evitar que las puntas toquen la mesa de trabajo
- Las placas de los extremos tienen asas para facilitar el transporte
- Polipropileno resistente
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Translúcido |
| Admite | Pipetas |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 50 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,37 x 4,5 x 8,87 pulg (21,25 x 11,43 x 22,52cm) |
| Longitud (métrico) | 21,25 cm |
| Mostrar más |