Learn More
Bel-Art™ Rellenador de pipetas SP Scienceware™
Descripción
Presione y, a continuación, suelte la perilla para aspirar líquido en la pipeta
- El complemento de pipeta se retira cuando el líquido llena la perilla y la parte superior de la pipeta se cubre de forma rápida con un dedo enguantado para controlar y liberar el líquido de forma fácil y segura
- La perilla es de vinilo Vikem™ con un portabrocas de polietileno cónico para una extracción rápida cuando la pipeta está llena
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipeta |
| Tipo de agarre | Round |
| Material | Vinilo Vikem |
| Modelo | Estándar |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeteador |
| Mostrar más |