Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Estantes para botellas y viales
Código de producto. 15510002
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos (30 mm)
Viales (13 mm)
Viales (16 mm)
Viales (20 mm)
Viales (25 mm)
Material:
Polietileno
Polipropileno
Posiciones:
6
12
20
30
42
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Material Posiciones Tamaño de la unidad
15510002 Viales (25 mm) Polipropileno 12 cada uno
10062614 Viales (20 mm) Polipropileno 20 cada uno
10584854 Viales (13 mm) Polipropileno 42 cada uno
10164674 Viales (16 mm) Polipropileno 30 cada uno
15520002 Tubos (30 mm) Polietileno 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15510002 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F185140025
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se ofrece en 5 configuraciones de rejilla y se adapta a la mayoría de viales y botellas pequeños.
Se ofrecen 5 configuraciones de rejilla. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Los soportes para botellas y viales se adaptan a la mayoría de botellas y viales pequeños.
  • Lo suficientemente pequeño para cogerlo con una mano
  • Sumergible
  • Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
  • Dimensiones (largo x ancho x alto): 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 4,3 cm)
  • Se envía en plano, pero se monta de forma rápida y sencilla
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Viales (25 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 12
Forma Cuadrado
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
Longitud (métrico) 13 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 4 in
Altura (imperial) 1,7 in
Incluye Solo rack
Tipo de producto Gradilla, frasco
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 4,3 cm
matriz, red, conjunto 3 x 4
Anchura (métrico) 11 cm