Learn More
Bel-Art™ Abridor para tubos de microcentrífuga
Descripción
- Herramienta de doble extremo
- Abre tubos estándar de 1,5 ml, 2 ml y 2,2 ml con un extremo
- La hoja bifurcada en el otro extremo permite tamaños más μpequeños (250 L, 400 μL y 550 μL)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Herramienta de doble extremo |
| Descripción del artículo |
|
| Tipo de producto | Abridor para tubos de microcentrífuga |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Apertura de todos los tamaños de tubos de microcentrífuga |
| Longitud (métrico) | 7,9cm |
| Longitud (imperial) | 3,12 in |
| Acabado | Sin esmaltado |