Learn More
Bel Art™ Mortero enfriado con nitrógeno líquido
Description
Útil para la molienda de muestras congeladas, este producto incluye una carcasa de polietileno azul con un elevado nivel de aislamiento que mantiene el nitrógeno líquido frío durante más tiempo.
- El mortero de acero inoxidable 304 suspendido por encima de un recipiente de acero inoxidable contiene nitrógeno líquido
- Los morteros de repuesto (12-947-2) resultan útiles para la molienda de diferentes tipos de muestras el mismo día
- El mango aislado es extraíble para ahorrar espacio; 10,2 cm (4 in) largo
- Sus tres patas de ventosa estabilizan la unidad en la mesa de trabajo.
- El tamaño recomendado de la mano de mortero es cualquier tamaño adecuado para un mortero de 275 ml (no incluido)
Order Info
La carcasa mide 6 1/2 de diámetro x 4 1/2 in de alto (16,5 x 11,4 cm).
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 9,29 oz |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,5 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 16,5cm |
| Tipo de producto | Mortero refrigerado con nitrógeno líquido |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Se recomienda una mano de mortero adecuada para su uso con un mortero de 275 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el procesamiento de muestras de tejido congeladas |
| Incluye | Cuenco de mortero, vivienda |
| Acabado | Pulido |
| Capacidad (métrico) | 275mL |