Learn More
Bel-Art™ Gradilla para embudos de separación y conos Imhoff SP Scienceware™
Código de producto. 11890782
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11890782 4 1 PCS
1 options
Código de producto. 11890782 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H189670000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    314.89€ / paquete de 1
    Ahorro 50.11€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño flexible admite una gran variedad de tamaños de embudo
El diseño flexible admite una gran variedad de tamaños de embudo
  • Los niveles de soporte doble se pueden ajustar de forma independiente a alturas de hasta 29 pulg
  • La base de polipropileno resistente tiene pesos para garantizar la estabilidad
  • Estructura resistente a productos químicos
  • Admite tamaños de embudo de 100 a 1000 cm3
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Embudos (4 x 100 a 1000 cm3)
Material Polipropileno
Posiciones 4
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Conos de Imhoff
Tamaño 203 x 489 x 508 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26 x 8,5 x 29,75 pulg (66,04 x 21,59 x 75,56 cm)
Longitud (métrico) 66,04 cm
Longitud (imperial) 26 pulg
Anchura (imperial) 8,5 in
Altura (imperial) 29,75 in
Incluye Base, montantes, portaportes, clips para insertos
Tipo de producto Rack de embudos
Altura (métrico) 75,56 cm
Anchura (métrico) 21,59 cm