Learn More
Bel-Art™ Glascribe™ Bolígrafo
Código de producto. 11327354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327354 Unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11327354 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H441500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.15€
    35.26€ / paquete de 1
    Ahorro 9.89€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Marca de forma permanente instrumentos de vidrio, cerámica y plástico del laboratorio
  • La punta de carburo de tungsteno (dureza de Mohs = 9) escribe fácilmente las marcas de identificación en el instrumental de laboratorio
  • La punta retráctil funciona con un botón pulsador de estilo pluma
  • Pinza para bolsillo, lista
Especificaciones
Estilo de punta Retráctil
Tipo de producto Rotulador Scribe
Color Negro
Material de la punta Carburo de tungsteno
Incluye Clip para bolsillo
Para utilizar con (aplicación) Marca de forma permanente instrumentos de vidrio, cerámica y plástico del laboratorio
Cantidad Unidad