Learn More
Bel-Art™ Flowmi™ Coladores de células para puntas μde pipeta de 1000 L
Código de producto. 15346248
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de malla:
40 μm
70 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de malla Tamaño de la unidad
15346248 70 μm paquete de 50
15342931 40 μm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15346248 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H136800070
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un filtrado rápido y eficiente de muestras de pequeño volumen (hasta 1000 μL) antes del FLUJO o FACS análisis (patente pendiente). Disponible en dos tamaños de porosidad.
  • Proporcionan una filtración rápida y eficiente de muestras de pequeño volumen (de hasta 1000 μl) antes del análisis de FACS o FLOW
  • Conserva el volumen al filtrar pequeños volúmenes de muestra
  • Elimina los agregados celulares y crea suspensiones unitarias uniformes
  • Reduce el potencial de obstrucción de los instrumentos FLOW o FACS mediante el filtrado eficaz de los residuos celulares
  • La bandeja compacta contiene 50 tamices celulares Flowmi listos para conectarse a presión a la punta; incluye una cubierta deslizante para facilitar el uso con una mano
  • Envasados en una bolsa resellable para mantener la esterilidad cuando se utilizan en una campana de flujo laminar o una campana de riesgo biológico
  • Estériles, porosidad de 40 μm o 70 μm
Especificaciones
Material de malla Polietileno
Color Blanca
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan una filtración rápida y eficiente de muestras de pequeño volumen (de hasta 1000 μl) antes del análisis de FACS™ o FLOW
Incluye Bandeja compacta
Tipo de producto Filtro de células
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta, 1000 μL, incluyendo Fisherbrand Seguro-Uno, VWR , Axygen , Nichiryo , Eppendorf y más
Tamaño de malla 70 μm