Learn More
Bel-Art™ Pulgas Micro Spinbar™ Barras agitadoras magnéticas
Código de producto. 11308713
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Forma:
Cilindro
Octógono
Recubrimiento:
PTFE
PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Forma Recubrimiento Tamaño de la unidad
11308713 10 mm 3 mm Cilindro PTFE cada uno
11398703 7 mm 2 mm Octógono PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) cada uno
11396944 8 mm 1,5 mm Octógono PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308713 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F371190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.55€
    6.27€ / paquete de 1
    Ahorro 0.28€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Barra de tamaño pequeño para la agitación en recipientes como viales, microtubos y tubos para centrífuga
  • Imán de Alnico encapsulado en revestimiento
  • USP Recubrimiento de PTFE de baja fricción clase VI
  • Duraderos e inertes
  • Uso seguro en autoclave
  • Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,118 in
Para utilizar con (equipo) Viales, tubos y separadores de gradientes
Longitud (imperial) 0,394 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 1/paq.; 50/caja
Forma Cilindro
Tipo Barra agitadora