Learn More
Bel-Art™ Recipiente de cartón desechable de sobremesa para vidrio SP Scienceware™
Descripción
Recubierto con una bolsa de polietileno transparente de 2 mil de grosor para contener fragmentos de cristal roto y líquidos derramados. Bel Art™ SP Scienceware™ Eliminación El cartón de mesa para vidrio se cierra fácilmente para su eliminación.
- Capacidad para 5,5 kg (12 lb)
- Envasado plano para ahorrar espacio y costes de envío. Rápido montaje.
- Revestido con bolsa de polietileno transparente de 2 mil de grosor para contener fragmentos de vidrio roto y líquidos derramados.
- Impreso en cuatro idiomas: Inglés, alemán, francés, español
- Recipientes seguros y resistentes a perforaciones para material de vidrio roto
- No se considera un recipiente DOT
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Color | Rojo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 20 x 25 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Incluye | Cierre; Gráficos en cuatro idiomas (inglés, alemán, francés y español) |
| Para utilizar con (aplicación) | Vidrio |
| Material | Cartón corrugado |
| Tipo de producto | Contenedor de seguridad: |