Learn More
Bel-Art™ Jarra dispensadora de HDPE
Descripción
- La capacidad de almacenamiento es de 20 litros
- Las gradaciones en galones están moldeadas en el lateral
- Jarra hecha de HDPE fuerte y ligero
- Dimensiones: 25 x 38 cm (9-7/8 x 15 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Material del cierre | LDPE |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenar y dispensar soluciones comunes, incluidos productos de limpieza, agua desionizada y destilada u otros líquidos acuosos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mouth Style | Ancha |
| Tipo de producto | Bidón con dosificador |
| Esterilidad | No estéril |