Learn More
Bel-Art™ Cryo-Safe™ Enfriadores de tubos de microcentrífuga y viales criogénicos
Descripción
Refrigeradores de tamaño de sobremesa para tubos de microcentrífugas o viales criogénicos.
- Contiene doce tubos de 0,5 o 1,5 ml en pocillos individuales por debajo de 0 °C durante 2,5 horas.
- Cuerpo del refrigerador lleno de un gel no tóxico que no entra en contacto con el contenido del refrigerador
- Excelente para el transporte seguro de tubos sensibles a la temperatura
- El cuerpo y la tapa de policarbonato son fáciles de limpiar
- Diseño apilable con pies de caucho para evitar deslizamientos
- Los refrigeradores Mini cuentan con asas laterales moldeadas, los refrigeradores Junior y Maxi tienen un asa de transporte de cable plegable que ayuda a retener la tapa
- Guarde °los refrigeradores a -15 °C durante 24 horas antes de usarlos.
- Guarde los °refrigeradores a 0 °C °a -20 °C durante algunas horas antes de usarlos.
- Guarde °los refrigeradores a -20 °C durante 24 horas antes de usarlos.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 14,6 cm |
| Altura (imperial) | 5,7 in |
| Longitud (métrico) | 24,3 cm |
| Longitud (imperial) | 9,5 in |
| Anchura (métrico) | 15,7 cm |
| Anchura (imperial) | 3,19 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,5 x 3,19 x 5,7 in. |
| Peso (imperial) | 4,5 lb |
| Peso (métrico) | 2 kg |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |