Learn More
Bel-Art™ Refrigerador criogénico Mini ProCulture (–15 °C)
Código de producto. 11719803
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11719803 2 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11719803 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F188460020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.33€
    124.51€ / paquete de 1
    Ahorro 38.82€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refrigeradores de tamaño de sobremesa para tubos de microcentrífugas o viales criogénicos.
  • Este pequeño refrigerador puede contener de forma segura doce tubos de microcentrífugas de 0,5, 1,5 o 2,0 ml o criotubos a una temperatura inferior a –15°C durante aproximadamente 1 hora.
  • Ideal para proteger valiosos stocks celulares mantenidos a bajas temperaturas para su viabilidad.
  • Utilice el inserto incluido para sostener tubos de microcentrífuga de 0,5 ml.
  • Conservar a -20°C durante 24 horas antes de su uso.
  • El cuerpo del refrigerador de policarbonato se llena con un gel no tóxico que no entra en contacto con los tubos; garantiza que las marcas y etiquetas de los tubos estén a salvo
  • La tapa de policarbonato transparente muestra las posiciones de los tubos; está marcada para que se corresponda con las posiciones impresas en el refrigerador
  • Las asas laterales moldeadas permiten un agarre seguro para la transferencia
  • Los pies de caucho evitan que se deslice en el banco del laboratorio
  • Apilable
Especificaciones
Altura (métrico) 9,5 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Anchura (métrico) 10,0 cm
Anchura (imperial) 4 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,75 x 4 x 3,75 pulg (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Peso (imperial) 1,5 lb
Peso (métrico) 0,7 kg
Material Policarbonato
Tipo de producto Minirefrigerador
Color Transparente, amarillo
Capacidad (métrico) 2 ml
Admite 12 (tubo de 0,5, 1,5 o 2 ml en pocillos individuales a menos de 15 °C durante 1 horas)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura No
Intervalo de temperatura -15 °C