Learn More
Bel-Art™ Soporte para tubo cónico SP Scienceware™
Descripción
Permite al usuario ver claramente todo el contenido de los tubos. El soporte para tubos cónicos Bel Art™ SP Scienceware™ se configura en segundos para sujetar un tubo cónico de 15 ml o de 50 ml.
- El soporte versátil admite tubos cónicos de 15 o 50 ml, mientras permite una vista de todo el contenido del tubo
- Desplace el tubo y la gradilla con una mano apretando las varillas verticales
- Introduzca o extraiga el tubo del soporte con una mano
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
- Polipropileno resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Admite | Tubos (de 15 a 50 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Circular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos de 15 y 50 ml |
| Tipo de producto | Gradilla única para tubo de ensayo |
| Mostrar más |