Learn More
Bel-Art™ Cleanware™ Bolsas de basura autoadhesivas
Código de producto. 11382144
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 8 in
16 x 12 in
Tamaño de la unidad:
50 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11382144 16 x 12 in 50 PCS
11372144 10 x 8 in 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382144 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131741012
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las bolsas para residuos desechables liberan espacio en la mesa de trabajo o la campana extractora, ya que pueden colgarse en las paredes. Bel Art™ Cleanware™ Las bolsas de basura autoadhesivas se adhieren a gabinetes y otras superficies.
  • Retire la tira adhesiva de la parte superior y cuelgue la bolsa cerca de su área de trabajo
  • La parte posterior es más larga que la delantera para facilitar la apertura
  • Polietileno de alto peso molecular y alta densidad (HMHD); esterilizable en autoclave a vapor a 121 °C (250 °F)
  • El peso máximo del contenido no debe superar los 1,36 kg (3 lb)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Brida
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Cleanware
Para utilizar con (equipo) Basura general
Incluye Tira autoadhesiva
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 1 mil
Dimensiones (L x An) 16 x 12 in
Longitud (imperial) 16 in
Anchura (imperial) 12 in
Tipo de producto Bolsa de residuos de laboratorio
Capacidad (imperial) 1,5 gal
Capacidad (métrico) 6 L
Longitud (métrico) 40,64 cm
Anchura (métrico) 30,48 cm
Grosor (métrico) 0.025 mm