Learn More
Bel-Art™ Clavies™ Bolsas para autoclave de alta temperatura
Código de producto. 10768895
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
25,4 x 20cm (10 x 8 pulg)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 pulg)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
38,1 x 20cm (15 x 8 pulg)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 pulg)
61 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10768895 36 x 24 in. (91 x 61 cm) paquete de 100
11774286 10 x 10 in 100 PCS
13293529 38,1 x 20cm (15 x 8 pulg) paquete de 100
15421690 30,48 x 25,4cm (12 x 10 pulg) paquete de 100
15520513 38,1 x 25,4cm (15 x 10 pulg) paquete de 100
10799465 30 x 24 in (76 x 61 cm) paquete de 100
10490955 61 x 30 cm paquete de 100
13273529 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 100 PCS
12695457 25,4 x 20cm (10 x 8 pulg) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10768895 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H131852436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.66€
    232.48€ / paquete de 100
    Ahorro 18.18€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Los cierres de bolsas y los soportes se venden por separado.
Soporta altas temperaturas para reducir el tiempo de autoclave.
Resisten altas temperaturas para reducir el tiempo de esterilización en autoclave
  • Adecuado para desechar placas Petri, filtros de membrana, placas de cultivo multipocillos, pipetas, etc.
  • Polipropileno resistente, transparente, de 0,05 mm (2 mil) de espesor
  • Esterilizable en autoclave con vapor °a 275 F (135 °C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Impacto del dardo: 1000 g por ASTM D1709-01. Resistencia al desgarro: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Tipo de tapón Brida
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Longitud (imperial) 36 in
Anchura (imperial) 24 in
Tipo de producto Autoclave Bags
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 61 cm
Grosor (métrico) 0,050 mm