Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsa para riesgo biológico SP Scienceware™ Clavies™
Código de producto. 11322154
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
18,5 in
21,5 in
27,2 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
11322154 18,5 in cada uno
11797864 27,2 in 1 PCS
11787864 21,5 in 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322154 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131920001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    44.76€ / paquete de 1
    Ahorro 13.24€
    22% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantiene las bolsas abiertas y listas para su uso
  • Estructura de alambre de acero inoxidable ligera y económica
  • Bandeja inferior de polipropileno naranja altamente visible para facilitar la identificación como sistema de contención de riesgos biológicos
  • La bandeja sirve como contención en caso de fuga de la bolsa
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C y apta para lavavajillas
  • El montaje es fácil y permanente
  • Los modelos medianos y grandes se pueden utilizar con cubierta de polipropileno esterilizable en autoclave (N.º de fabr.: F13192-0102) para mejorar la higienización
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata, naranja
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para sostener de forma segura la bolsa y su contenido
Para utilizar con (equipo) Bolsa para riesgos biológicos Clavies™ pequeña de 30 x 61 cm 01-826A, 01-826-5, 01-827B, 01-814-1, 01-815A
Incluye Cuadrícula de acero inoxidable y fondo de polipropileno naranja, anclajes de cables de plástico
Material Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Montaje Sobremesa
Tamaño Pequeño
Anchura (imperial) 24 in
Altura (imperial) 18,5 in
Altura (métrico) 47 cm
Tipo de producto Soporte para bolsas para riesgos biológicos
Anchura (métrico) 61 cm
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.