Learn More
Bel-Art™ Clips para bolsas de seguridad en autoclave SP Scienceware™ Clavies™
Descripción
Utilice una mano para abrir y cerrar de forma fácil y segura. Los clips para bolsas de seguridad en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ Clavies™ son esterilizables en autoclave.
- El diseño de plástico rígido mantiene el cuello de la bolsa cerrado mientras que permite la liberación de presión interna que puede desarrollarse durante el ciclo de autoclave
- Después de la esterilización en autoclave, la abrazadera se deja en la bolsa para su eliminación final
- Adecuado para bolsas que varían en tamaño de 30 x 60 cm a 48 x 58 cm (12 x 24 pulgadas a 19 x 23 pulgadas); no se recomienda su uso con bolsas más grandes
- Dimensión interna cerrada: 7/16 pulg
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 100 |
| Tipo | Pinza para Clavies |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsa de tamaño de sobremesa o bolsa pequeña de autoclave Scienceware |
| Color | Naranja |
| Jaw Type | Angular |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |