Learn More
Bel-Art™ Captor™ Portalápices
Código de producto. 11737774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11737774 3 paq. 1 PCS
1 options
Código de producto. 11737774 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133730000
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tape y destape el bolígrafo con una sola mano
  • Evite caídas de tapones y riesgos de contaminación de muestras
  • Se adapta a marcadores Sharpie™ o bolígrafos similares con pinza para bolsillo
  • Se conecta con un dispositivo de fijación resellable Dual Lock™ de encaje a presión a cualquier superficie plana, incluidos incubadoras, congeladores, centrífugas, campanas extractoras o mesas de trabajo
  • Policarbonato negro
  • 2,5 × 2,5 × 5,1 cm (P x An x Al)
Especificaciones
Estilo de punta Punta de fieltro
Tipo de producto Portabolígrados
Color Negro
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Se adapta a marcadores Sharpie™ o bolígrafos similares con pinza para bolsillo
Para utilizar con (equipo) Se acopla con un dispositivo de fijación resellable Dual Lock de ajuste a presión
Cantidad 3 paq.
Altura (imperial) 2 in
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in