Learn More
Bel-Art™ Abridor de ampollas SP Scienceware™ Break-Safe™
Código de producto. 13492469
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13492469 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 13492469 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F389520000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    49.16€ / paquete de 1
    Ahorro 11.04€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Abra las ampollas de una forma fácil y segura. El abridor de ampollas Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ permite la apertura con una sola mano de hasta 3 ampollas a la vez.
Abra las ampollas de una forma fácil y segura. El abridor de ampollas Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ permite la apertura con una sola mano de hasta 3 ampollas a la vez.
  • Al presionar la tapa los cuellos de la ampolla encajan de forma limpia
  • Los bordes afilados se contienen de forma segura en el interior del dispositivo, lejos de los dedos
  • Incluye 4 insertos para permitir la apertura de ampollas de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml
  • La transparencia permite la visualización sin obstáculos del contenido de las ampollas en todo momento
  • La estructura de plástico de copoliéster tiene una amplia resistencia química
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Abridor de ampollas
Altura (métrico) 8,25cm
Altura (imperial) 3,25 in
Longitud (métrico) 9,52cm
Longitud (imperial) 3,75 in
Anchura (métrico) 7,62cm
Anchura (imperial) 3 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,75 x 3 x 3,25 pulg (9,52 x 7,62 x 8,25cm)
Material Plástico de copoliéster
Incluye 4 insertos para permitir la apertura de ampollas de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Diseño de estilo de caja para la apertura con una sola mano de hasta 3 ampollas a la vez, la transparencia permite la visión sin obstáculos en todo momento