Learn More
Bel-Art™ Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa
Código de producto. 11735084
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
8,5 x 12 in.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11735084 8,5 x 12 in. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11735084 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131660001
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la eliminación de puntas y tubos
  • Rojo brillante
  • Cuenta con una solapa larga para facilitar la apertura.
  • Tiene impresa una etiqueta con el símbolo de riesgo biológico y el indicador de esterilización.
  • Fabricado en polietileno de alta densidad de alto peso molecular
  • El tamaño permite que la bolsa se invierta sobre la mano para recoger los desechos de manera segura.
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Brida
Color Rojo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación de puntas y tubos
Incluye Solo bolsas
Material HDPE (alto peso molecular)
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,72 mil
Dimensiones (L x An) 8,5 x 12 in.
Longitud (imperial) 8,5 in
Anchura (imperial) 8,5 in
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 L
Longitud (métrico) 28 cm
Anchura (métrico) 22 cm
Grosor (métrico) 0.018 mm