Learn More
Bel-Art™ Espátula de células bacterianas SP Scienceware™
Código de producto. 11336954
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (métrico):
Barra separadora de 16 mm
Barra separadora de 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) Tamaño de la unidad
11336954 Barra separadora de 25 mm cada uno
11326954 Barra separadora de 16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336954 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F377360009
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extiende células bacterianas por la superficie de un agar. Las espátulas de células bacterianas Bel Art™ SP Scienceware™ están disponibles en dos tamaños.
Extiende células bacterianas por la superficie de un agar Las espátulas de células bacterianas Bel Art™ SP Scienceware™ están disponibles en dos tamaños.
  • Esterilizable en autoclave y se pueden esterilizar por llama.
  • Cuenta con un extremo triangular con superficies redondeadas suave.
  • Barra de 16 mm de ancho más pequeña adecuada para el uso con placas de 6 cm
  • Barra de 25 mm de ancho más grande adecuada para el uso con placas de 9 cm
  • Uso con plato giratorio de inoculación (n.° de fabricante: F40913-0000)
  • Ambos tamaños de 30 cm de largo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Para utilizar con (equipo) Plataforma giratoria de inoculación, placas de inoculación de 9cm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,2 cm
Tamaño (métrico) Barra separadora de 25 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Espátula de células bacterianas
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Inoculación sencilla de placas de Petri