Learn More
Bel-Art™ Soporte inclinable para microplacas ajustable
Código de producto. 11352234
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Microplacas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11352234 Microplacas 1 PCS
1 options
Código de producto. 11352234 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F189380000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se ajusta al ángulo más cómodo para añadir componentes líquidos de forma precisa a los pocillos de las microplacas. Bel-Art™ El soporte inclinable para microplacas ajustable le permite juzgar fácilmente qué pocillos han recibido adición de líquido.
  • El alicuotado preciso y repetitivo en pocillos de microplaca es sencillo al inclinar las placas a un ángulo óptimo al colocar la placa en el soporte de montaje ajustable
  • Añadir alícuotas es sencillo con la microplaca inclinada en un ángulo que es óptimo para el hábito de trabajo y la comodidad del usuario
  • La placa inclinada permite al usuario rastrear qué pocillos han recibido alícuotas contrastando visiblemente los meniscos entre pocillos colindantes
  • Una base de acero recubierta de epoxi proporciona estabilidad y los tornillos de fijación ajustables a mano mantienen el ángulo deseado
  • Acepta todos los tamaños de microplacas
  • Inclinación máxima 45°
  • Pivotes sobre 2 tornillos
  • Largo x Ancho x Alto: 11,4 x 16,5 x 5,7 cm (4,5 x 6,5 x 2,25 in)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris, Transparente/blanco
Admite Microplacas
Material Acero recubierto de epoxi, Acrílico
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Para utilizar con (equipo) Todos los tamaños de microplacas
Tamaño 114 x 165 x 57 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,4 x 4,4 x 2,2 pulg (16,5 x 11,4 x 5,7cm)
Longitud (métrico) 16,5 cm
Longitud (imperial) 6,4 in
Anchura (imperial) 4,4 in
Altura (imperial) 2,2 in
Tipo de producto Rack para microplacas
Altura (métrico) 5,7 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 11,4 cm