Learn More
Bel Art™ Portabotellas para ácidos y disolventes
Código de producto. 11723207
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frascos
Frascos (2,5 L)
Frascos (4 l)
Material:
Polietileno
Polipropileno
Altura (métrico):
32 cm
35 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Material Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11723207 Frascos (2,5 L) Polipropileno 35 cm 1 PCS
11733207 Frascos (4 l) Polietileno 37 cm cada uno
11753207 Frascos (4 l) Polipropileno 37 cm cada uno
11743207 Frascos Polietileno 32 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11723207 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F169570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    100.50€ / paquete de 1
    Ahorro 15.50€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los soportes de polietileno con cubetas de alambre de acero de calibre pesado con revestimiento de epoxi incluyen estrías anchas en ambos lados y en la parte inferior para sostener y amortiguar los frascos
  • Ofrece protección resistente a roturas para frascos de vidrio
  • La tapa estilo cono tiene 0,625 in (16 mm) abertura en la parte superior para la inserción de tubos; simplifica la transferencia de líquidos sin verter
  • La tapa con corte permite el vertido sin retirar la tapa
  • Diseñada para contener frascos de reactivos estándar de EE. UU.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Frascos (2,5 L)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Cónicos
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35 cm
Altura (imperial) 13,5 in
Tipo de producto Soporte para frascos
Diámetro interior (métrico) 18 cm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 35 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 18 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.