Learn More
Bel-Art™ Abrazadera de rosca de plástico acetal SP Scienceware™
Descripción
Control de encendido/apagado completo y ajustado con suficiente precisión para sustituir las llaves de paso en muchas aplicaciones
- Instalación sin desconexión de los tubos ni interrupción del funcionamiento
- Capacidad para tubos flexibles de hasta 14 mm de DE
- Resistente a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 3 |
| Tipo | Abrazadera de rosca |
| Material | Plástico acetálico |
| Para utilizar con (equipo) | Encaja en tubos de diámetro externo de 1,27 cm |
| Longitud (imperial) | 2,31 in |
| Longitud (imperial) de la abertura | De 0 a 77,97 mm (0,5 pulgadas) |
| Longitud (métrico) | 5,867 cm |
| Longitud (métrico) de la abertura | 0 a 1,27 cm |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |