Learn More
Bel Art™ Soportes para tubo cónico de 50 ml SP Scienceware™
Descripción
Deje las dos manos libres para la manipulación de tubos de muestras de 50 ml
- La práctica base de poliestireno sujeta firmemente un tubo de centrífuga cónico de 50 ml, dejando libres las manos para tareas como el pipeteado y el ajuste de instrumentación
- Permiten un mejor control de los procedimientos que requieren medición, análisis y modificación
- El estilo de agarre sujeta firmemente el tubo en la base y se mueve con el tubo cuando se eleva de la mesa de trabajo; para retirar los tubos, sostenga la base y tire del tubo
- El estilo sin agarre permite levantar el tubo sin problemas de la base
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (5 ml) |
| Material | Poliestireno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo cónico |
| Tipo de producto | Gradilla única para tubo de ensayo |
| Mostrar más |