Learn More
Bel-Art™ Bolsas gruesas para desechos biológicos peligrosos, 1,5 milésimas de pulgada
Description
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas son autoclavables y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
- Las bolsas de polipropileno rojo brillante incluyen un símbolo de riesgo biológico negro
- Procedimientos de precaución impresos en la bolsa en inglés, español, francés y alemán para una mayor seguridad
- El parche de esterilización se oscurece cuando se somete a esterilización por vapor
- Esterilizable en autoclave con vapor a alta temperatura °hasta 135 °C (275 °F)
Specifications
Specifications
| Descripción | 14 ancho x 19 alto pulgadas. (36 x 48 cm) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Resistencia a desgarros ASTM 1922, impacto de dardos ASTM 1709 |
| Tipo de tapón | Brida |
| Color | Rojo |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para residuos de riesgo biológico |
| Incluye | Parche indicador de esterilización preimpreso, etiquetado con símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en inglés, francés, alemán y español |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |