Learn More
Bel-Art™ Bolsas gruesas para desechos biológicos peligrosos, 1,5 milésimas de pulgada
Código de producto. 10296674
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
De 18,9 a 34 l (40-55 gal.)
De 18,9 a 34 l (5-9 gal.)
De 20 a 30 gal
De 49,21 a 75,70 l (13-20 gal.)
De 7,57 a 15,14 l (2-4 gal.)
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
10296674 De 18,9 a 34 l (40-55 gal.) 100 PCS
11392154 De 7,57 a 15,14 l (2-4 gal.) paquete de 200
11302164 De 18,9 a 34 l (5-9 gal.) paquete de 200
11312164 De 49,21 a 75,70 l (13-20 gal.) paquete de 200
11737927 De 20 a 30 gal paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10296674 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131643848
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas son autoclavables y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
  • Las bolsas de polipropileno rojo brillante incluyen un símbolo de riesgo biológico negro
  • Procedimientos de precaución impresos en la bolsa en inglés, español, francés y alemán para una mayor seguridad
  • El parche de esterilización se oscurece cuando se somete a esterilización por vapor
  • Esterilizable en autoclave con vapor a alta temperatura °hasta 135 °C (275 °F)
Especificaciones
Descripción 97 x 122 cm (An. x Al.)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Resistencia a desgarros ASTM 1922, impacto de dardos ASTM 1709
Tipo de tapón Brida
Color Rojo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para residuos de riesgo biológico
Incluye Parche indicador de esterilización preimpreso, etiquetado con símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en inglés, francés, alemán y español
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 1,50 mil
Dimensiones (L x An) 38 x 48 in.
Longitud (imperial) 48 in
Anchura (imperial) 38 in
Altura (imperial) 48 in
Altura (métrico) 122 cm
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico
Capacidad (imperial) De 18,9 a 34 l (40-55 gal.)
Capacidad (métrico) 175 L
Longitud (métrico) 122 cm
Anchura (métrico) 97 cm
Grosor (métrico) 0,279 mm