Learn More
Beclometasone dipropionate, MedChemExpress
Description
Beclometasone dipropionate, the prodrug of Beclometasone, is an orally active and potent glucocorticoid recepter agonist. Beclometasone dipropionate acts via a glucocorticoid receptor and suppresses inflammation and hyperproliferation. Beclometasone dipropionate can be used for asthma .
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Beclometasone dipropionate |
| CAS | 9-8-5534 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H37ClO7 |
| Quantity | 250 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.92 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 521.04 |
| Formula Weight | 521.04 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?