Descripción
- Con válvula de recirculación
- Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
- Perilla de ajuste de volumen especialmente diseñada, 180° Rotación para un ajuste de volumen fácil y sin esfuerzo
- Adaptador especialmente diseñado que permite 360° rotación que proporciona total flexibilidad
- El colector con válvula PTFE garantiza alta compatibilidad química y funcionamiento de la válvula sin atascos
- Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
- Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
- Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Especificaciones:
- Pistón: PTFE y ETP
- Carcasa de válvula: PFA
- Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
- Conjunto de válvula: vidrio de borosilicato y asiento
- Conjunto de descarga: PTFE
- Tubo de suministro y entrada: FEP
- Compatibilidad: Con todos los reactivos excepto HF
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,6 % (+/-0,0360) |
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en °autoclave (121 °C, 15 psi durante 10-15 min.) |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 8655 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | De 5 a 60 ml |
| Incrementos | 1,0 mL |
| Modelo | BEAT-60 |