Learn More
Fisherbrand™ Dispensadores para frascos Beatus
Código de producto. 15528901 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0.6 % (±0.600)
Modelo:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2.5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Modelo Tamaño de la unidad
15528901 2,5 a 30 ml 0,5 ml 0,6 % (+/-0,180) BEAT-30 cada uno
15518901 De 0,25 a 2,5 ml 0,05 mL 0,6 % (+/-0,015) BEAT-2.5 cada uno
15538901 0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,6 % (+/-0,030) BEAT-5 cada uno
15548901 De 5 a 60 ml 1,0 mL 0,6 % (+/-0,0360) BEAT-60 cada uno
15598891 De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,6 % (+/-0,060) BEAT-10 cada uno
15508901 De 10 a 100 ml 2,0 mL 0.6 % (±0.600) BEAT-100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15528901
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dispensación sólida y fiable; el dispensador para frascos Fisherbrand™ Beatus tiene una válvula de recirculación para redirigir el líquido al frasco y conseguir así una dispensación sin burbujas ni pérdidas de reactivo.
  • Con válvula de recirculación
  • Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
  • Perilla de ajuste de volumen especialmente diseñada, 180° Rotación para un ajuste de volumen fácil y sin esfuerzo
  • Adaptador especialmente diseñado que permite 360° rotación que proporciona total flexibilidad
  • El colector con válvula PTFE garantiza alta compatibilidad química y funcionamiento de la válvula sin atascos
  • Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
  • Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
  • Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Especificaciones:
  • Pistón: PTFE y ETP
  • Carcasa de válvula: PFA
  • Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
  • Conjunto de válvula: vidrio de borosilicato y asiento
  • Conjunto de descarga: PTFE
  • Tubo de suministro y entrada: FEP
  • Compatibilidad: Con todos los reactivos excepto HF
Especificaciones
Exactitud 0,6 % (+/-0,180)
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en °autoclave (121 °C, 15 psi durante 10-15 min.)
Certificaciones/conformidad Normas ISO 8655
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2,5 a 30 ml
Incrementos 0,5 ml
Modelo BEAT-30