Learn More
Glassco Laboratory Equipments Vaso de vasos de vidrio Heavy duty
Descripción
- Vasos de vidrio Griffin de forma baja con paredes y picos pesados
- Disponible en capacidades de 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL y 1000 mL
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- Impreso con esmalte blanco duradero
- Cuenta con una escala de doble capacidad
- Incluye un gran campo de etiquetado para facilitar la marca
- Un grosor uniforme de pared proporciona una alta resistencia mecánica
- Altamente resistente a productos químicos y choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Scale | Escama de esmalte blanco |
| Modelo | Perfil bajo |