Learn More
Fisherbrand™ Kit de adaptador de Bead Mill 4
Código de producto. 15555809 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
2 mL y 7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15555809 2 mL y 7 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15555809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    174.96€ / paquete de 1
    Ahorro 43.04€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador para aumentar la capacidad de los homogeneizadores de molino de gránulos.
  • 2 ml y 7 ml
  • Ayuda en la homogeneización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador
Admite 2 mL y 7 mL